819012
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C8 (octyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® Octyl-80Ts Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 19012
Kennzeichnungsgrad
11% Carbon, monolayer, endcapped
Parameter
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1.5 cm × 3.2 mm
Oberflächenbereich
425 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
80 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)