28987-U
Purge-Trap-System H
configured for Tekmar® Stratum
Empfohlene Produkte
Anwendung(en)
industrial hygiene
Kompatibilität
configured for Tekmar® Stratum
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)