Merck
23868
Supelco
CapSeal Bullet Kapillarferrule, kurzes Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
ferrule type short
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Agilent/HP (OEM)
ID
0.5 mm
Kompatibilität
0.32 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
CapSeal Bullet-Ferrules bestehen aus einem Graphitkörper in einer Aluminiumbasis. Dieses besondere Design verhindert ein Verkleben des Ferrule mit dem Fitting, sodass es leicht wieder entfernt werden kann. Damit wird der Aufwand des Herausbohrens verklebter Ferrules und die Gefahr das Fitting zu zerkratzen eliminiert.
Eigenschaften: Dichtet mit einer Achtelumdrehung von Hand ab. Wiederverwendbar. Eine spezielle Verjüngung am Ende reduziert das Verbleiben von Graphitresten im Fitting.
Material: Graphit mit Aluminiumfuß
Höchsttemperatur: 450 °C
The CapSeal Bullet ferrule, with its innovative design, provides a refined graphite ferrule with a clean sharp profile, and minimal flashing to ensure maximum sealing surface and minimal possibility of column contamination during installation. The CapSeal Bullet ferrule allows low-torque sealing (effectiveat 1/8-turn past fingertight), and has a temperature limit of 450 °C for both isothermal and programmed temperature use, under normal conditions. Furthermore CapSeal Bullet ferrules to provide a leak-free connection for any application.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)