WH0080279M1
Monoclonal Anti-CDK5RAP3 antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-C53, Anti-CDK5 regulatory subunit associated protein 3, Anti-HSF27, Anti-IC53, Anti-MST016, Anti-OK/SWcl.114
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CDK5RAP3(80279)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEDHQHVPIDIQTSKLLDWLVDRRHCSLKWQSLVLTIREKINAAIQDMPESEEIAQLLSGSYIHYFHCLRILDLLKGTEASTKNIFGRYSSQRMKDWQEIIALYEKDNTYLVELSSLLVRNVNYEIPSLKKQIAKCQQLQQEYSRKEEECQAGAAEMREQFYHSCKQYGITGENVRGELLALVKDLPSQLAEIGAAAQQSLGEAIDVYQASVGFVCESPTEQVLPMLRFVQKRGNSTVYEWRTGTEPSVVERPHLEELPEQVAEDAIDWGDFGVEAVSEGTDSGISAEAAGIDWGIFPESDSKDPGGDGIDWGDDAVALQITVLEAGTQAPEGVARGPDALTLLEYTETRNQFLDELMELEIFLAQRAVELSEEADVLSVSQFQLAPAILQGQTKEKMVTMVSVLEDLIGKLTSLQLQHLFMILASPRYVDRVTEFLQQKLKQSQLLALKKELMVQKQQEALEEQAALEPKLDLLLEKTKELQKLIEADISKRYSGRPVNLMGTSL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable