Merck
WH0007832M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTG2 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BTG family, member 2, Anti-PC3, Anti-TIS21
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BTG2(7832)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. This encoded protein is involved in the regulation of the G1/S transition of the cell cycle. (provided by RefSeq)
Immunogen
BTG2 (NP_006754, 59 a.a. ~ 158 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PSKGSGYRCIRINHKMDPIISRVASQIGLSQPQLHQLLPSELTLWVDPYEVSYRIGEDGSICVLYEEAPLAASCGLLTCKNQVLLGRSSPSKNYVMAVSS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)