SRP5158
14-3-3 θ, untagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
14-3-3, 14-3-3 θ, 1C5, HS1, YWHAQ
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
~29 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... YWHAQ(10971)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable