SRP0475
TAF1 (1519-1651) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
DYT3, KAT4, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250 kDa, TAF2ADYT3/TAF1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
16.4 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TAF1(6872)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable