SRP0420
RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
RBQ3, SWD1, retinoblastoma binding protein 5
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥65% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
60 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... RBBP5(5929)
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable