SML1522
Doxofyllin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-theophyllin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C2=C(N(CC3OCCO3)C=N2)C(N(C)C1=O)=O
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)15(6-12-9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
HWXIGFIVGWUZAO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable