SAB5702892
Anti-NFIB / NF1B2 Antibody, clone 7T1G5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CTF, HMGIC/NFIB, NF-I/B, NF1-B, NFI-B, NFI-RED, NFIB2, NFIB3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7T1G5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
47 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.24 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KPLFSSASPQDSSPRLSTFPQHHHPGIPGVAHSVISTRTPPPPSPLPFPTQAILPPAPSSYFSHPTIRYPPHLNPQDTLKNYVPSYDPSSPQTSQSWYLG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFIB(4781)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1