SAB5702631
Anti-PLC gamma 1 (PLCG1) Antibody, clone 6V9U10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NCKAP3, PLC-II, PLC1, PLC148, PLCgamma1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6V9U10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
150 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.44 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GKIKHCRVQQEGQTVMLGNSEFDSLVDLISYYEKHPLYRKMKLRYPINEEALEKIGTAEPDYGALYEGRNPGFYVEANPMPTFKCAVKALFDYKAQREDELTFIKSAIIQNVEKQEGGWWRGD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLCG1(5335)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1