SAB5702462
Anti-Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d) Antibody, clone 8M8C2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD49D, IA4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8M8C2, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.60 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ALKFEIRATGFPEPNPRVIELNKDENVAHVLLEGLHHQRPKRYFTIVIISSSLLLGLIVLLLISYVMWKAGFFKRQYKSILQEENRRDSWSYINSKSNDD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA4(3676)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1