SAB5702446
Anti-GLO1 Antibody, clone 3G6Q1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GLOD1, GLYI, HEL-S-74
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3G6Q1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAEPQPPSGGLTDEAALSCCSDADPSTKDFLLQQTMLRVKDPKKSLDFYTRVLGMTLIQKCDFPIMKFSLYFLAYEDKNDIPKEKDEKIAWALSRKATLE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLO1(2739)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)