SAB5700571
Anti-Phospho-PDGFRB-Y771 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CD140B, IBGC4, IMF1, JTK12, KOGS, PDGF Receptor beta, PDGFR, PDGFR beta, PDGFR-1, PDGFR1, PDGFRB, PENTT
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
124
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
0.49mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr771)
Angaben zum Gen
human ... PDGFRB(5159)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable