SAB5200502
Monoclonal Anti-Mglur1/5 - Apc antibody produced in mouse
clone S75-33, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- GRM5, Anti-GPRC1A, Anti-GPRC1E, Anti-Glutamate receptor metabotropic 5
Größe auswählen
568,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Größe auswählen
About This Item
568,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S75-33, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 130 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Grm5(24418)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)