SAB4701139
Monoclonal Anti-CD235a-APC antibody produced in mouse
clone JC159
Synonym(e):
GPA, GYPA, Glycophorin A, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JC159, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
flow cytometry: 10 μL
Hinterlegungsnummer
P02724
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GYPA(2993)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable