SAB4501303
Anti-NMDAR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
GLURZ1, GRIN1, Glutamate [NMDA] receptor subunit ζ 1 precursor, N-methyl-D-aspartate receptor, NMD-R1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 105 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 864-913
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable