SAB4301445
Anti-phospho-MKP-1/2 (pSer296/318) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
3CH134, CL100, DUS1, DUSP1, Dual specificity protein phosphatase 1
Größe auswählen
379,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
About This Item
379,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_004408.1/NP_001385.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer296/pSer318)
Angaben zum Gen
human ... DUSP1(1843) , DUSP4(1846)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)