Wichtige Dokumente
SAB4200450
Anti-SOX11 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-SRY (sex determining region Y)-box 11
Größe auswählen
393,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Größe auswählen
About This Item
393,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded rat brain and cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using human HeLa cells.
western blot: 1:4000-1:8000 using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human recombinant SOX11
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX11(6664)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)