SAB3700068
Anti-Cat IgG (Fc specific)-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
cat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable