Merck
SAB1413160
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFE2L2 (phospho S40) antibody produced in rabbit
clone IFH-14
Größe auswählen
100 μG
371,00 €
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IFH-14, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50
western blot: 1:1000-1:2000
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer40)
Angaben zum Gen
human ... NFE2L2(4780)
Immunogen
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S40 of human NFE2L2.
Physikalische Form
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)