Merck
SAB1409057
Sigma-Aldrich
Anti-FUCA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FUCA
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 53.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUCA1(2517)
Allgemeine Beschreibung
Alpha-L-fucosidase (EC 3.2.1.51) is a lysosomal enzyme involved in the degradation of fucose-containing glycoproteins and glycolipids (Occhiodoro et al., 1989 [PubMed 2803312]). At least 2 separate polymorphic alpha-L-fucosidases are recognized in man: that in tissues, FUCA1, which is deficient in fucosidosis (MIM 230000), and that in plasma, FUCA2 (MIM 136820).[supplied by OMIM
Immunogen
FUCA1 (AAH17338.1, 1 a.a. ~ 461 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRSRPAGPALLLLLLFLGAAESVRRAQPPRRYTPDWPSLDSRPLPAWFDEAKFGVFIHWGVFSVPAWGSEWFWWHWQGEGRPQYQRFMRDNYPPGFSYADFGPQFTARFFHPEEWADLFQAAGAKYVVLTTKHHEGFTNWPSPVSWNWNSKDVGPHRDLVGELGTALRKRNIRYGLYHSLLEWFHPLYLLDKKNGFKTQHFVSAKTMPELYDLVNSYKPDLIWSDGEWECPDTYWNSTNFLSWLYNDSPVKDEVVVNDRWGQNCSCHHGGYYNCEDKFKPQSLPDHKWEMCTSIDKFSWGYRRDMALSDVTEESEIISELVQTVSLGGNYLLNIGPTKDGLIVPIFQERLLAVGKWLSINGEAIYASKPWRVQWEKNTTSVWYTSKGSAVYAIFLHWPENGVLNLESPITTSTTKITMLGIQGDLKWSTDPDKGLFISLPQLPPSAVPAEFAWTIKLTGVK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)