Merck
SAB1407642
Sigma-Aldrich
Anti-C20ORF20 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Eaf7, FLJ10914, MRG15BP, MRGBP, URCC4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~22.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Immunogen
C20orf20 (NP_060740.1, 1 a.a. ~ 204 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGEAEVGGGGAAGDKGPGEAATSPAEETVVWSPEVEVCLFHAMLGHKPVGVNRHFHMICIRDKFSQNIGRQVPSKVIWDHLSTMYDMQALHESEILPFPNPERNFVLPEEIIQEVREGKVMIEEEMKEEMKEDVDPHNGADDVFSSSGSLGKASEKSSKDKEKNSSDLGCKEGADKRKRSRVTDKVLTANSNPSSPSAAKRRRT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable