Merck
SAB1403391
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB34, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
RAB39, RAH
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.01 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAB34(83871)
Allgemeine Beschreibung
RAB proteins, like RAB34, are small GTPases that regulate vesicle budding, docking, and fusion along endocytosis and exocytosis pathways (Chen et al., 2003 [PubMed 12684051]).[supplied by OMIM
Immunogen
RAB34 (NP_114140.2, 170 a.a. ~ 259 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSTPAQYALMEKDALQVAQEMKAEYWAVSSLTGENVREFFFRVAALTFEANVLAELEKSGARRIGDVVRINSDDSNLYLTASKKKPTCCP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)