Merck
SAB1403291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHST12 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C4S-2, C4ST-2, C4ST2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.56 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHST12(55501)
Allgemeine Beschreibung
Chondroitin 4-sulfotransferases, such as CHST12, add sulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine residues in chondroitin (Hiraoka et al., 2000 [PubMed 10781601]).[supplied by OMIM
Immunogen
CHST12 (NP_061111.1, 56 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RDRELTADSDVDEFLDKFLSAGVKQSDLPRKETEQPPAPGSMEESVRGYDWSPRDARRSPDQGRQQAERRSVLRGFCANSSLAFPTKERAFDDIP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable