Merck
SAB1401654
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNX24 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PRO1284, SBBI31
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNX24(28966)
Immunogen
SNX24 (AAH10886, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEVYIPSFRYEESDLERGYTVFKIEVLMNGRKHFVEKRYSEFHALHKKLKKCIKTPEIPSKHVRNWVPKVLEQRRQGLETYLQAVILENEELPKLFLDFLNVRHLPSLPKAESCGSFDETESEESSKLSHQPVLLFLGDPYVLPAASDFPNVVIEGVLHGIFYPHLQPR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable