Merck
S5643
Sigma-Aldrich
Sulfanilsäure
ACS reagent, 98.0-102.0%
Synonym(e):
4-Amino-benzolsulfonsäure, Anilin-4-sulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
4-(H2N)C6H4SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.19
Beilstein:
908765
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
ACS reagent
Assay
98.0-102.0%
Verunreinigungen
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
Glührückstand
≤0.01%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChIKey
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable