S4944
Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (N-terminal) antibody produced in rat
clone 171018, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Shh
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
171018, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using mouse embryo
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/test
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artikel
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.