S0774
Streptomycin -sulfat (Salz)
suitable for plant cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Wirksamkeit
≥720 μg per mg
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Farbe
white to off-white
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChIKey
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Widerstandsmechanismus: Eine Mutation in rpsL, einem Gen für das ribosomale Protein S12, verhindert die Bindung von Streptomycin an das Ribosom. Durch eine Aminoglycosid-Phosphotransferase wird Streptomycin ebenfalls inaktiviert.
Antimikrobielles Spektrum: Streptomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves