PLA0150
Rabbit anti-CBX5 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
HEL25, HP1, HP1 alpha, HP1 alpha homolog, HP1 alpha homolog (Drosophila), HP1-ALPHA, HP1A, HP1Hs alpha, HP1Hs-alpha, antigen p25, chromobox homolog 5, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog; Drosophila), epididymis luminal protein 25, heterochromatin protein 1 homolog alpha, heterochromatin protein 1-alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_036249.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... CBX5(23468)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable