Merck
N5375
Sigma-Aldrich
Naphthol AS γ-phenylbutyrate
Synonym(e):
Benzosalicylanilide γ-phenylbutyrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCc1ccccc1)Oc2cc3ccccc3cc2C(=O)Nc4ccccc4
InChI
1S/C27H23NO3/c29-26(17-9-12-20-10-3-1-4-11-20)31-25-19-22-14-8-7-13-21(22)18-24(25)27(30)28-23-15-5-2-6-16-23/h1-8,10-11,13-16,18-19H,9,12,17H2,(H,28,30)
InChIKey
GNYYFMKZROHXTE-UHFFFAOYSA-N
Substrate
Histochemical substrate for chymotrypsin-like proteolytic enzymes.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
BENZOSALICYLANILIDE ESTER SUBSTRATES OF PROTEOLYTIC ENZYMES. KINETIC AND HISTOCHEMICAL STUDIES. I. CHYMOTRYPSIN.
D LAGUNOFF et al.
Biochemistry, 3, 1427-1431 (1964-10-01)