Merck
N4641
Supelco
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carbonsäure
vacuum-dried powder
Synonym(e):
Δ6-Tetrahydrocannabinol-7-oic acid, 9-Carboxy-11-nor-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Form
vacuum-dried powder
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
Anwendung
Standard für die identifikation von THC-Metabolite
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Schwartz, A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5463-5463 (1986)