Merck
N3509
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyd-tosylhydrazon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O4S/c1-11-6-8-13(9-7-11)22(20,21)16-15-10-12-4-2-3-5-14(12)17(18)19/h2-10,16H,1H3/b15-10+
InChIKey
OOOLPNHDHGDYPS-XNTDXEJSSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable