M7684
MRS 2159
>98% (HPLC), solid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
H2O: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O)c1COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C15H14N3O8P.3Na/c1-8-13(20)11(6-19)12(7-26-27(23,24)25)14(16-8)18-17-10-4-2-9(3-5-10)15(21)22;;;/h2-6,20H,7H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
InChIKey
VCUDBCPCDKEAKO-GLCFPVLVSA-K
Angaben zum Gen
human ... P2RX1(5023)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable