M5435
6-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
MPEP hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white to light tan
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.Cc1cccc(n1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11N.ClH/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13;/h2-9H,1H3;1H
InChIKey
PKDHDJBNEKXCBI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRIN2B(2904) , GRM5(2915)
rat ... Grm5(24418)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience