I4026
Interleukin-17 from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
CTLA-8, IL-17
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
16.5 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Il17a(16171)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable