Merck
G6251
Sigma-Aldrich
Glycerin-2-phosphat Dinatriumsalz Hydrat
≤0.20% L-α-isomer
Synonym(e):
β-Glycerophosphat Dinatriumsalz Hydrat, BGP
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Verunreinigungen
≤0.20% L-α-isomer
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
SMILES String
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
β-Glycerophosphat ist ein klassischer Serin-Threonin-Phosphatase-Inhibitor, der in Kinase-Reaktionspuffern verwendet wird. BGP wird häufig in Kombination mit anderen Phosphatase-/Protease-Inhibitoren zur Breitbandhemmung eingesetzt. Es fungiert als Spender von organischem Phosphat und wird in Kulturmedien für die Differenzierung zwischen mesenchymalen Stammzellen und osteoblastenähnlichen Zellen verwendet. Darüber hinaus wird BGP als Puffer für M17-Medium bei Lactococcus-Kulturen für die rekombinante Proteinexpression verwendet.
Startet die Differenzierung von Stammzellen aus dem Knochenmark, die in ein für die Gewebezüchtung entwickeltes natürliches Kollagen/Chitosan-Gel eingebettet sind.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Buffer B70
Cold Spring Harbor Protocols, 2009, 11970-11970 (2009)
Limin Wang et al.
Biomaterials, 31(14), 3976-3985 (2010-02-23)
Chitosan and collagen type I are naturally derived materials used as cell carriers because of their ability to mimic the extracellular environment and direct cell function. In this study beta-glycerophosphate (beta-GP), an osteogenic medium supplement and a weak base, was
Buffer B70 (RNase-free)
Cold Spring Harbor Protocols, 2009, 11977-11977 (2009)
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Ya-Ting Deng et al.
PloS one, 10(8), e0136572-e0136572 (2015-09-01)
Echinocystic acid (EA) is a natural triterpone enriched in various herbs and has been used for medicinal purposes in China. In the present study, we systematically examined the effects of EA on ovariectomy-induced osteoporosis in rats for the first time.