Merck
EP0030626109
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, sterile, pkg of 240 ea
Größe auswählen
240 EA
1.680,00 €
1.680,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
240 EA
1.680,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.15
Materialien:
flat bottom clear wells
white polypropylene
Größe:
384 wells
Sterilität:
sterile
1.680,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Materialien
flat bottom clear wells
white polypropylene
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 240 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030626109
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 wells
Allgemeine Beschreibung
Experience a new level of transparency with Eppendorf Microplates. With the highest quality polypropylene and superior well design, you can pipette, control and recover samples with minimal effort.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)