Merck
EHU008831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SASH1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAAGAGTCGCTTGGCTTCTGTAGCGCCGTGTCAACCCCAGAAGTGGAAAGAAAGAACCCTCTTCATAAATCAAACTCAGAAGACAGCTCTGTAGGAAAAGGAGACTGGAAGAAGAAAAATAAGTATTTCTGGCAGAACTTCCGAAAGAACCAGAAAGGAATAATGAGACAGACTTCAAAAGGAGAAGACGTTGGTTATGTTGCCAGTGAAATAACGATGAGCGATGAGGAGCGGATTCAGCTAATGATGATGGTCAAAGAAAAGATGATCACAATTGAGGAAGCACTTGCTAGGCTCAAGGAATACGAGGCCCAGCACCGGCAGTCGGCTGCCCTGGACCCTGCTGACTGGCCAGATGGTTCTTACCCAACGTTTGATGGCTCATCAAACTGCAATTCAAGAGAACAATCGGATGATGAGACTGAGGAGTCGGTGAAGTTTAAGAGGTTACACAAGCTGGTAAACTCCACTCGCAGAGTCAGAAAGAAACTAATTAGGGTGGAAGAAATGAAAAAACCCAGCACTGAAGGTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A S Ilnitskaya et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 85(6), 660-667 (2020-06-27)
SASH1 is an adapter and signaling protein that contains SH3 and SAM domains responsible for protein-protein interactions. SASH1 downregulation has been observed in many tumors. We examined localization of SASH1 in cultures of normal IAR-20 epithelial cells and HT-29 colorectal