Merck
EHU005521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRSS8
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGCAGGTCAGCATCACCTATGAAGGCGTCCATGTGTGTGGTGGCTCTCTCGTGTCTGAGCAGTGGGTGCTGTCAGCTGCTCACTGCTTCCCCAGCGAGCACCACAAGGAAGCCTATGAGGTCAAGCTGGGGGCCCACCAGCTAGACTCCTACTCCGAGGACGCCAAGGTCAGCACCCTGAAGGACATCATCCCCCACCCCAGCTACCTCCAGGAGGGCTCCCAGGGCGACATTGCACTCCTCCAACTCAGCAGACCCATCACCTTCTCCCGCTACATCCGGCCCATCTGCCTCCCTGCAGCCAACGCCTCCTTCCCCAACGGCCTCCACTGCACTGTCACTGGCTGGGGTCATGTGGCCCCCTCAGTGAGCCTCCTGACGCCCAAGCCACTGCAGCAACTCGAGGTGCCTCTGATCAGTCGTGAGACGTGTAACTGCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yoshihiko Sugitani et al.
Journal of gastroenterology, 55(4), 408-417 (2020-01-10)
Prostasin (PRSS8) is a stimulator of epithelial sodium transport. In this study, we evaluated alteration of prostasin expression in the inflamed mucosa of patients with inflammatory bowel disease (IBD) and investigated the role of prostasin in the gut inflammation. Prostasin