Merck
EHU005501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAP3K21
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGTCCATCGTTTGCCTTAATTCTCGAACAGTTGACTGCTATTGAAGGGGCAGTGATGACTGAGATGCCTCAAGAATCTTTTCATTCCATGCAAGATGACTGGAAACTAGAAATTCAACAAATGTTTGATGAGTTGAGAACAAAGGAAAAGGAGCTGCGATCCCGGGAAGAGGAGCTGACTCGGGCGGCTCTGCAGCAGAAGTCTCAGGAGGAGCTGCTAAAGCGGCGTGAGCAGCAGCTGGCAGAGCGCGAGATCGACGTGCTGGAGCGGGAACTTAACATTCTGATATTCCAGCTAAACCAGGAGAAGCCCAAGGTAAAGAAGAGGAAGGGCAAGTTTAAGAGAAGTCGTTTAAAGCTCAAAGATGGACATCGAATCAGTTTACCTTCAGATTTCCAGCACAAGATAACCGTGCAGGCCTCTCCCAACTTGGACAAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefen A Boehme et al.
PloS one, 11(5), e0154874-e0154874 (2016-05-06)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive, debilitating disease for which two medications, pirfenidone and nintedanib, have only recently been approved for treatment. The cytokine TGF-β has been shown to be a central mediator in the disease process. We investigated
Stefen A Boehme et al.
PloS one, 11(12), e0167169-e0167169 (2016-12-10)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by persistent airflow limitation and lung inflammation resulting in a progressive decline in lung function whose principle cause is cigarette smoke. MAP3K19 is a novel kinase expressed predominantly by alveolar and interstitial macrophages