Merck
ADF3463850-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tube, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
for use with lid
holds 1 x 50 mL conical tube
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637266 (NA)
Parameter
14,600 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
31 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)