Merck
A8256
Sigma-Aldrich
DL-Asparagin Monohydrat
≥98% (TLC)
Synonym(e):
(±)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, DL-Asparaginsäure-4-amid
About This Item
Lineare Formel:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
Beilstein:
1723525
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable