Merck
79398
Sigma-Aldrich
1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-Glycerin Ammoniumsalz -Lösung
egg yolk(lecithin), ≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerin Ammoniumsalz
About This Item
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
egg yolk (lecithin)
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
liquid
Zusammensetzung
16:0, ~36% (fatty acid)
18:0, ~10% (fatty acid)
18:1, ~33% (fatty acid)
18:2, ~14% (fatty acid)
Konzentration
1% in chloroform: methanol (49:1)
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N.OCC(O)COP(O)(=O)OC[C@H](O)CO
Angaben zur Herstellung
durch Reaktion von Eigelb-Phosphatidylcholin mit Phospholipase D aus Kohl, in der Gegenwart von Glycerin
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable