PSRI01K
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.3325 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)