PHR8618
6-Chlor-4-phenylquinazolin-2-carbaldehyd
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
6-Chlor-4-phenylquinazolin-2-carboxaldehyd
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C19H16O4/c1-21-16-9-8-14(17(12-16)22-2)10-15-11-18(23-19(15)20)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b15-10-
InChIKey
CAWORDKXNAEUOJ-GDNBJRDFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)