PHR3470
2,2′-(5-Methyl-1,3-phenylen)-bis-(2-methylpropannitril)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
α,α,α′,α′,5-Pentamethyl-1,3-benzoldiacetonitril, 3,5-Bis-(2-cyan-2-methylethyl)-toluol, 3,5-Bis-(2-cyanprop-2-yl)-toluol, Anastrozole pentamethyl
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1034818
API-Familie
anastrozole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3
InChIKey
SJECEXNMZXMXNE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)