PHL89564
Anisodin -hydrobromid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
α-Hydroxyscopolamin -hydrobromid, Daturamin -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
Br.CN1[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]3O[C@@H]23)OC(=O)C(O)(CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18-12-7-11(8-13(18)15-14(12)23-15)22-16(20)17(21,9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15,19,21H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13+,14-,15+,17-;/m1./s1
InChIKey
GJPDCORRBGIJOP-KALLRANASA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)