NIST1659A
Methane in air
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Beschreibung
NIST® SRM® 1659a, nominal 10 μmol/mol
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Methane (CH4)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2), Oxygen (O), Total hydrocarbons, Water (H2O), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)