CCW4710
Slanetz und Bartley Agar Platten
Differential selective medium for the detection and enumeration of enterococci according to ISO Standard, suitable for microbiology
Synonym(e):
Enterococcus Selective Agar, Slanetz and Bartley Agar Plates | 55 mm plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
ISO 11133
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
6 mo. (Expiry date on the label)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
agar, 12.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.00 g/L
D(+)-glucose, 2.00 g/L
sodium azide, 0.40 g/L
tryptose, 20.0 g/L
TTC, 0.10 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
Verpackung
box of 30 plates
Lagerbedingungen
(Store dry and tightly closed)
Parameter
9 mL filling volume
Plattendurchm.
55 mm
Farbe
light amber to pale pink
pH-Wert
7.2±0.1 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
Enterococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)